Få mere at vide
WypAll™ WypAll™ L10 General Clean Service og detailaftørringspapir til Reach PLUS og Roll Control Dispensere
Artikelnummer. 17759108
Skift visning
Dimensioner (L x B):
38 x 18,3 cm
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
17759108 38 x 18,3 cm
1 options
Artikelnummer. 17759108 Leverandør WypAll™ Leverandørnr. 7406
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    870.00 DKK
    460.61 DKK / 6 ruller
    Spare 409.39 DKK
    47% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
WypAll™ L10 Generelt Clean™ service- og detailaftørringspapir leverer enestående styrke og sugeevne til let aftørring. Hvide centrefeed-rengøringsservietter, kompatible med vores mest alsidige centerfeed-dispenser, WypAll™ Nå PLUS™ , og med Aquarius™ Rulle Control™ visker dispensere.
Fra aftørring af snavs, olie og fedt til opsugning af madspild, er det afgørende at have den rigtige serviet ved hånden. Et rent, absorberende og holdbart alternativ til papirhåndklæder, klude og butikshåndklæder, WypAll™ tilbyder en bred vifte af opgavespecifikke servietter og klude designet til at imødekomme dine branchebehov og øge din selvtillid i hver rengøring. Generalen Clean™ serien hjælper med at skabe et rent arbejdsmiljø med effektive lette til mellemstore almindelige rengøringsløsninger. WypAll™ L10 Generelt Clean™ service- og detail rengøringsservietter er designet til at levere på din aftørringsopgave, hver gang. Disse aftørringspapirruller er kompatible med vores mest alsidige centerfeed-dispenser WypAll™ Nå PLUS™ (6521). De WypAll™ Nå PLUS™ dispenseren hjælper med at spare penge og reducere miljøpåvirkningen ved at levere det ultimative alsidige dispenseringssystem til enkeltark. Tilbyder hygiejniske multipositionelle vægmonteringsmuligheder, WypAll™ Nå PLUS™ giver op til 50 % mindre papirforbrug* , fremme bæredygtighed på tværs af din virksomhed og reducere CO2-emissioner. Disse mærkeprægede, enkeltarks perforerede centerfeed-ruller er mellemstore med høj kapacitet. Vores unikke Airflex™ teknologien leverer enestående styrke og absorberingsevne i hver papirserviet. De alsidige, hvide 1-lags rengøringspapirruller kan bruges inden i eller uden på en dispenser, så de passer til dine behov. WypAll™ L10 Generelt Clean™ service- og detailaftørringsruller er også kompatible med vores Aquarius™ Rulle Control™ vægmonterede viskerdispensere i hvid (7018) og grå (7181), ved brug af den eksisterende røde plade. Disse dispensere til hurtig ilægning, der er nemme at rengøre, tilbyder mere pålidelige enkeltarks dispenseringsløsninger. Kontrolleret enkeltarkdispensering reducerer antallet af brugte rengøringsservietter, samtidig med at det sikres, at brugeren kun rører ved det ark, de har brug for, sikrer maksimal hygiejne og giver bedre omkostningskontrol. Disse WypAll™ papirviskere kan bruges én gang med vaske- eller desinfektionsmiddel. Disse Kimberly-Clark™ viskere er blevet testet som kompatible til brug ved sprøjte- og aftørringspåføring med pereddikesyre, hydrogenperoxid og quats (kvaternære ammoniumforbindelser). Spray- og aftørringskompatibilitet er med til at sikre, at arbejdere kan tørre egne arbejdspladser, køretøjer, skriveborde, siddepladser og områder til madlavning før og efter brug. Spray og aftørring hjælper også med at sætte produktionsmedarbejdere i stand til at rengøre / desinficere individuelle arbejdsstationer før overdragelse til næste skift. Til miljøer, hvor fuldt mættet aftørring er et krav, er disse WypAll™ aftørringsruller er testet som kompatible med sæbe/vaskemiddel. Følg altid producentens instruktioner for fortynding, påføring og kontakttid. Disse WypAll™ L10 centerfeed-ruller er designet til service- og detailmiljøer. Disse WypAll™ vinduesviskere fås også i blå (7407). Hver rengøringsserviet måler 38 cm (L) x 18,3 cm (B). *Resultater af Hall-testning august 2022.
  • hver WypAll™ L10 Generelt Clean™ service- og detailaftørringspapirrulle indeholder 500 hvide, 1-lags, mærkeprægede papirviskere.
  • De alsidige mellemstore viskerruller, der leveres i et centrefeed-rulleformat, kan bruges i eller uden for en dispenser og tilbyder flere ark pr. rulle, hvilket resulterer i færre genopfyldninger og færre lastbiler på vejen.
  • Rengøringspapirruller kompatible med Aquarius™ Rulle Control™ viskerdispensere (7018, 7181) ved hjælp af den eksisterende røde plade og også vores WypAll™ ReachPlus™ dispenser (6521), der tilbyder mere pålidelige enkeltarks dispenseringsløsninger til forbedret arbejdspladshygiejne og bedre omkostningskontrol.
  • Med unikke Airflex™ teknologi, leverer disse rengøringsservietter enestående styrke og sugeevne.
  • Disse WypAll™ L10 enkeltark, perforerede centerfeed-ruller er designet til service- og detailmiljøer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Let industrivisker
Længde (engelsk) 15 tommer
Længde (metrisk) 38 cm
Bredde (engelsk) 7.2 tommer
Bredde (metrisk) 18.3 cm
Materiale Paper (Papir)
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Dimensioner (L x B) 38 x 18,3 cm
Format Centerfeed Roll
Til brug med (applikation) Generel ren service, detailaftørring
Til brug med (udstyr) Nå PLUS og Aquarius™ Rulle Control™ Vægmonterede viskerdispensere
Emballagemængde 6 ruller x 500 vinduesviskere (3.000 i alt)
Ply 1-ply