Få mere at vide
Kimberly-Clark™ WypAll™ L10 Generelt Clean™ Service og detailaftørringspapir - centerfremføringsrulle for rækkevidde PLUS™ og rulle Control™ Dispensere
Artikelnummer. 30158588
Skift visning
Emballagemængde:
500 x 6 ruller (3000 i alt)
Artikelnummer. Emballagemængde
30158588 500 x 6 ruller (3000 i alt)
1 options
Artikelnummer. 30158588 Leverandør Kimberly-Clark™ Leverandørnr. 7407
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    905.00 DKK
    452.11 DKK / Pakke med 6
    Spare 452.89 DKK
    50% Slukket
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Service- og detailaftørringspapir leverer enestående styrke og absorberingsevne til let aftørring. Blå centrefeed-rengøringsservietter, kompatible med vores mest alsidige centerfeed-dispenser, WypAll™ Nå PLUS™ , og med Aquarius™ Rulle Control™ visker dispensere.
  • Enestående Airflex™ teknologi leverer enestående styrke og absorberingsevne i hver aftørring, og den blå rulle er designet til at være let detekterbar i forureningskritiske miljøer
  • Kan bruges i eller uden for en dispenser, så den passer til dine behov
  • Denne WypAll™ blå rulle kan bruges én gang med vaske- eller desinfektionsmiddel
  • Testet som kompatibel til brug i spray- og aftørringspåføring med pereddikesyre, hydrogenperoxid og quats (kvartære ammoniumforbindelser)
  • Spray- og aftørringskompatibilitet er med til at sikre, at arbejdere kan tørre egne arbejdspladser, køretøjer, skriveborde, siddepladser og områder til madlavning før og efter brug
  • Spray og aftørring hjælper også med at sætte produktionsmedarbejdere i stand til at rengøre / desinficere individuelle arbejdsstationer før overdragelse til næste skift
  • Til miljøer, hvor fuldt mættet aftørring er et krav, er disse aftørringsruller testet som kompatible med sæbe/opvaskemiddel
  • Følg altid producentens instruktioner for fortynding, påføring og kontakttid
  • Designet til service- og detailmiljøer. Disse WypAll™ vinduesviskere fås også i hvid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Let industrivisker
Længde (engelsk) 15,6 tommer
Længde (metrisk) 58.5 cm
Bredde (engelsk) 14,8 tommer
Bredde (metrisk) 39 cm
Materiale Syntetisk fiber
Farve Blå
Emballagemængde 500 x 6 ruller (3000 i alt)