Få mere at vide
Kimberly-Clark™ WypAll™ L10 mad- og hygiejneaftørringspapir - centerfeed
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-9687002
Farve:
Blå
Hvid
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. 16356158
Brand: Kimberly-Clark™ 7255
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til let hygiejneaftørring og opgaver som rengøring af madlavning og serviceoverflader. Prægeteknologien af disse WypAll™ L10 papirservietter til mad og hygiejne leverer en fantastisk balance mellem ydeevne og værdi.
  • Designet til de specifikke miljøer, hvor de vil blive brugt, og hjælper dig med at udføre din aftørringsopgave hver gang.
  • Rollen er også designet til at være let detekterbar i forureningskritiske miljøer.
  • Designet af disse centerfeed-ruller er rettet mod at understøtte bærbarhed til let aftørring i områder som madlavning og serviceoverflader.
  • Prægeteknologi i aftørringspapiret giver disse renseservietter en god balance mellem ydeevne og værdi.
  • For at blive brugt én gang med rengørings- eller desinfektionsmiddel, er disse renseservietter blevet testet som kompatible til brug i spray- og aftørringspåføring med pereddikesyre, hydrogenperoxid og quats (kvartære ammoniumforbindelser).
  • Til miljøer, hvor fuldt mættet aftørring er et krav, er disse WypAll™ aftørringsruller er testet som kompatible med sæbe/vaskemiddel.
  • Disse aftørringsruller er kompatible med den hurtigfyldte, alsidige og nem at rengøre Aquarius™ centerfremføringsrulle dispenseringssystem (7017)
  • WypAll™ Fødevare- og hygiejne-centrefeed-ruller fås også i hvid (7256).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Let-duty visker
Længde (engelsk) 16,6 tommer.
Længde (metrisk) 58.5 cm
Bredde (engelsk) 13,8''
Bredde (metrisk) 39 cm
Materiale Paper (Papir)
Farve Blå
Oversigt Centerfeed
Dimensioner (L x B) 38 x 19,5 cm (15 x 7,7 tommer)
Til brug med (udstyr) Aquarius™ Dispenseringssystem til centerfremføringsrulle (7017)
Ply 1-ply
Sterilitet Ikke steril
Grønne funktioner Genbrugt F2