Få mere at vide
Kimberly-Clark™ WypAll™ L10 mad- og hygiejneaftørringspapir - centerfeed
Artikelnummer. 16370708
Skift visning
Farve:
Blå
Hvid
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
16370708 Hvid Pakke med 6
16356158 Blå -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16370708 Leverandør Kimberly-Clark™ Leverandørnr. 7256
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    955.00 DKK
    462.70 DKK / Pakke med 6
    Spare 492.30 DKK
    51% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Designet til let hygiejneaftørring og opgaver som rengøring af madlavning og serviceoverflader. Prægeteknologien af disse WypAll™ L10 papirservietter til mad og hygiejne leverer en fantastisk balance mellem ydeevne og værdi.
  • Designet til de specifikke miljøer, hvor de vil blive brugt, og hjælper dig med at udføre din aftørringsopgave hver gang.
  • Rollen er også designet til at være let detekterbar i forureningskritiske miljøer.
  • Designet af disse centerfeed-ruller er rettet mod at understøtte bærbarhed til let aftørring i områder som madlavning og serviceoverflader.
  • Prægeteknologi i aftørringspapiret giver disse renseservietter en god balance mellem ydeevne og værdi.
  • For at blive brugt én gang med rengørings- eller desinfektionsmiddel, er disse renseservietter blevet testet som kompatible til brug i spray- og aftørringspåføring med pereddikesyre, hydrogenperoxid og quats (kvartære ammoniumforbindelser).
  • Til miljøer, hvor fuldt mættet aftørring er et krav, er disse WypAll™ aftørringsruller er testet som kompatible med sæbe/vaskemiddel.
  • Disse aftørringsruller er kompatible med den hurtigfyldte, alsidige og nem at rengøre Aquarius™ centerfremføringsrulle dispenseringssystem (7017)
  • WypAll™ Fødevare- og hygiejne-centrefeed-ruller fås også i hvid (7256).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Let industrivisker
Længde (engelsk) 16,6 tommer.
Længde (metrisk) 58.5 cm
Bredde (engelsk) 7,28''
Bredde (metrisk) 39 cm
Materiale Genbrugt silkepapir
Farve Hvid
Oversigt Centerfeed
Dimensioner (L x B) 38 x 19,5 cm (15 x 7,7 tommer)
Til brug med (udstyr) Aquarius™ Dispenseringssystem til centerfremføringsrulle (7017)
Ply 1-ply
Sterilitet Ikke steril
Grønne funktioner Genbrugt F2