Få mere at vide
Kimberly-Clark™ WypAll™ L10 mad- og hygiejneaftørringspapir - centerfeed
Beskrivelse
- Designet til de specifikke miljøer, hvor de vil blive brugt, og hjælper dig med at udføre din aftørringsopgave hver gang.
- Rollen er også designet til at være let detekterbar i forureningskritiske miljøer.
- Designet af disse centerfeed-ruller er rettet mod at understøtte bærbarhed til let aftørring i områder som madlavning og serviceoverflader.
- Prægeteknologi i aftørringspapiret giver disse renseservietter en god balance mellem ydeevne og værdi.
- For at blive brugt én gang med rengørings- eller desinfektionsmiddel, er disse renseservietter blevet testet som kompatible til brug i spray- og aftørringspåføring med pereddikesyre, hydrogenperoxid og quats (kvartære ammoniumforbindelser).
- Til miljøer, hvor fuldt mættet aftørring er et krav, er disse WypAll™ aftørringsruller er testet som kompatible med sæbe/vaskemiddel.
- Disse aftørringsruller er kompatible med den hurtigfyldte, alsidige og nem at rengøre Aquarius™ centerfremføringsrulle dispenseringssystem (7017)
- WypAll™ Fødevare- og hygiejne-centrefeed-ruller fås også i hvid (7256).
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Let-duty visker |
| Længde (engelsk) | 16,6 tommer. |
| Længde (metrisk) | 58.5 cm |
| Bredde (engelsk) | 13,8'' |
| Bredde (metrisk) | 39 cm |
| Materiale | Paper (Papir) |
| Farve | Blå |
| Oversigt | Centerfeed |
| Dimensioner (L x B) | 38 x 19,5 cm (15 x 7,7 tommer) |
| Til brug med (udstyr) | Aquarius™ Dispenseringssystem til centerfremføringsrulle (7017) |
| Vis mere |