Få mere at vide
Kimberly-Clark™ WypAll™ L10 mad- og hygiejneaftørringspapir
Artikelnummer. p-7222296
Skift visning
Farve:
Hvid
Artikelnummer. Farve
16388338 Hvid
1 options
Artikelnummer. 16388338 Leverandør Kimberly-Clark™ Leverandørnr. 7236
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Designet til let hygiejneaftørring og ideel til opgaver som rengøring af madlavning og serviceoverflader. Prægeteknologien i disse papirservietter giver en god balance mellem ydeevne og værdi. Hjælp med at bryde kæden af kimtransmission med WypAll™ L10 mad- og hygiejneaftørringspapir.
  • Designet til de specifikke miljøer, hvor de vil blive brugt, og hjælper dig med at udføre din aftørringsopgave hver gang.
  • Disse kompakte engangspapirservietter er 1-lags og designet til let aftørring i områder som madlavning og serviceoverflader.
  • Det kompakte design af dette aftørringspapir er designet til at være lille, bærbart og nemt at håndtere.
  • Dette formater brugervenlighed hjælper med at understøtte hygiejnestandarder og overholdelse, samtidig med at det sparer plads.
  • Prægeteknologi i aftørringspapiret giver disse renseservietter en god balance mellem ydeevne og værdi.
  • Designet til at blive brugt én gang med vaske- eller desinfektionsmiddel.
  • Disse renseservietter er blevet testet som kompatible til brug i spray- og aftørringspåføring med pereddikesyre, hydrogenperoxid og quats (kvartære ammoniumforbindelser).
  • Til miljøer, hvor fuldt mættet aftørring er et krav, er disse WypAll™ aftørringsruller er testet som kompatible med sæbe/vaskemiddel.
  • Disse blå håndklæderuller er kompatible med vores WypAll™ lille rulle dispenser (7041).
  • Individuelt ark størrelse 46 cm (L) x 24 cm (B).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Aftørringspapir
Længde (engelsk) 18,1 tommer
Længde (metrisk) 48.4 cm
Bredde (engelsk) 9,4 tommer
Bredde (metrisk) 36.3 cm
Materiale Syntetisk fiber
Farve Hvid
Oversigt Kompakt rulle
Til brug med (udstyr) WypAll™ Dispenser til små ruller 7041
Ply 1-ply
Sterilitet Ikke steril
Grønne funktioner Genbrugt F2