Få mere at vide
Kimberly-Clark™ WypAll™ L10 mad- og hygiejneaftørringspapir
Beskrivelse
- Designet til de specifikke miljøer, hvor de vil blive brugt, og hjælper dig med at udføre din aftørringsopgave hver gang.
- Disse kompakte engangspapirservietter er 1-lags og designet til let aftørring i områder som madlavning og serviceoverflader.
- Det kompakte design af dette aftørringspapir er designet til at være lille, bærbart og nemt at håndtere.
- Dette formater brugervenlighed hjælper med at understøtte hygiejnestandarder og overholdelse, samtidig med at det sparer plads.
- Prægeteknologi i aftørringspapiret giver disse renseservietter en god balance mellem ydeevne og værdi.
- Designet til at blive brugt én gang med vaske- eller desinfektionsmiddel.
- Disse renseservietter er blevet testet som kompatible til brug i spray- og aftørringspåføring med pereddikesyre, hydrogenperoxid og quats (kvartære ammoniumforbindelser).
- Til miljøer, hvor fuldt mættet aftørring er et krav, er disse WypAll™ aftørringsruller er testet som kompatible med sæbe/vaskemiddel.
- Disse blå håndklæderuller er kompatible med vores WypAll™ lille rulle dispenser (7041).
- Individuelt ark størrelse 46 cm (L) x 24 cm (B).
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Aftørringspapir |
| Længde (engelsk) | 18,1 tommer |
| Længde (metrisk) | 48.4 cm |
| Bredde (engelsk) | 9,4 tommer |
| Bredde (metrisk) | 36.3 cm |
| Materiale | Syntetisk fiber |
| Farve | Hvid |
| Oversigt | Kompakt rulle |
| Til brug med (udstyr) | WypAll™ Dispenser til små ruller 7041 |
| Ply | 1-ply |
| Vis mere |