Få mere at vide
Kimberly-Clark™ WypAll™ L10 hygiejneaftørringspapir, centerfremføringsrulle
Artikelnummer. 12680533
Skift visning
Farve:
Blå
Dimensioner (L x B):
38 x 23,5 cm
Artikelnummer. Farve Dimensioner (L x B)
12680533 Blå 38 x 23,5 cm
1 options
Artikelnummer. 12680533 Leverandør Kimberly-Clark™ Leverandørnr. 7140
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Anvendes til mellemstore aftørringsopgaver. WypAll™ L10 Cellulose Wipes renser hurtigt op uden at falde fra hinanden.
  • Ideel til let, præcis optørring af spild, snavs og støv; polering af glas og glatte overflader; samling aftørring; aftørring af madlavningsområder
  • En visker med begrænset levetid Airflex™ basisarkteknologi
  • Fås i små perforerede ruller i hvid eller blå til brug i travle områder
  • Kan bruges med et dispenseringssystem for at hjælpe med at kontrollere brugen og reducere spild
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Aftørringspapir
Længde (engelsk) 11,81 tommer
Længde (metrisk) 30 cm
Bredde (engelsk) 12,5''
Bredde (metrisk) 30 cm
Materiale Paper (Papir)
Farve Blå
Dimensioner (L x B) 38 x 23,5 cm
Til brug med (applikation) Daglig rengøring, hyppig let aftørring og små spild, er stærkere end konventionelle 1-lags viskere
Ply 1-ply