Få mere at vide
Kimberly-Clark™ WypAll™ Mad- og hygiejneaftørringspapir L10 Centerfeed
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-200080450
Farve:
Blå
Hvid
Artikelnummer. 16504562
Brand: Kimberly-Clark™ 6222
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
WypAll™ Mad- og hygiejneaftørringspapir L10 Centerfeed ideel til let hygiejneaftørring, som rengøring af madlavning og serviceoverflader.
  • Lille og nem at håndtere
  • Designet til let hygiejneaftørring
  • Ideel til opgaver som rengøring af madlavning og serviceoverflader
  • Prægningsteknologi leverer en fantastisk balance mellem ydeevne og værdi
  • Designet specielt til det bærbare enkeltark WypAll™ Reach™ dispenser (6221), som sikrer, at rullerne forbliver rene og lukkede for at forhindre overførsel af fødevarebårne bakterier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Aftørringspapir
Længde (engelsk) 11,81 tommer
Længde (metrisk) 45 cm
Bredde (engelsk) 12,5''
Bredde (metrisk) 30 cm
Materiale AIRFLEX stof
Basisvægt 4.308 kg (nettovægt kuffert)
Certificeringer/compliance ISO 14001, ISO 9001
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Dimensioner (L x B) 38 x 18.3 cm
Til brug med (applikation) Service og detailhandel
Til brug med (udstyr) Kompatibel med WypAll™ Reach™ Aftørring af papirdispenser (6221) med rød dispenserdyse
Ply 1-ply
Sterilitet Ikke steril
Certificeringer/overholdelse (Europa) FSC F1 Blandet F2 Genanvendt F3 Ren