Få mere at vide
Kimberly-Clark™ WypAll™ Mad- og hygiejneaftørringspapir L10 Centerfeed
Farve:
Blå
Hvid
Beskrivelse
- Lille og nem at håndtere
- Designet til let hygiejneaftørring
- Ideel til opgaver som rengøring af madlavning og serviceoverflader
- Prægningsteknologi leverer en fantastisk balance mellem ydeevne og værdi
- Designet specielt til det bærbare enkeltark WypAll™ Reach™ dispenser (6221), som sikrer, at rullerne forbliver rene og lukkede for at forhindre overførsel af fødevarebårne bakterier
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Let industrivisker |
| Længde (engelsk) | 11,8'' |
| Længde (metrisk) | 45 cm |
| Bredde (engelsk) | 9,9 tommer. |
| Bredde (metrisk) | 30 cm |
| Materiale | AIRFLEX stof |
| Basisvægt | 4.308 kg (nettovægt kuffert) |
| Certificeringer/compliance | ISO 14001, ISO 9001 |
| Farve | Blå |
| Engangs | Engangsbrug |
| Vis mere |