Få mere at vide
Kimberly-Clark™ WypAll™ X60 klude, BRAG™ Boks
Beskrivelse
- 1 BRAG Æske = 200 servietter
- Klude kan skylles og genbruges
- HydroKnit™ teknologi giver høj absorbans, styrke og holdbarhed (våd eller tør)
- Modstår de fleste opløsningsmidler, reducerer rester, tillader hurtig rengøring og hjælper med at reducere omkostningerne.
- Ideel til let rengøring af klæbemiddel, olie, affald, påføring af smøremidler, fortyndere og opløsningsmidler, rengøring af glas, præcisionsrengøring af indviklede maskiner og dele, rengøring af hænder.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Let-duty visker |
| Længde (engelsk) | 9.842 in. |
| Længde (metrisk) | 33 cm |
| Bredde (engelsk) | 9.842 in |
| Bredde (metrisk) | 25.4 cm |
| Materiale | Non-woven Polypropylene Cellulose |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Genanvendelig |
| Dimensioner (L x B) | 31 x 42 cm |
| Emballagemængde | 200 ark/æske |
| Vis mere |