Få mere at vide
Kimberly-Clark™ WypAll™ X80 Quarter Fold klude
Beskrivelse
- Gentagsvisker med HydroKnit™ teknologi
- Leveres kvart foldet indpakket i en stænksikker, vandafvisende polypose, der giver dig øjeblikkelig adgang til hygiejnisk beskyttede vinduesviskere i dit arbejdsområde
- Meget absorberende, stærk og holdbar (våd eller tør)
- Modstår de fleste opløsningsmidler, reducerer rester, tillader hurtig rengøring og hjælper med at reducere omkostningerne.
- Ideel til tunge opgaver i industriområder, aftørring af maskiner og dele, rengøring af ru overflader uden at nedbryde, aftørring af fedt, olie, opløsningsmidler, kraftigere snavs og forberedelse af overflader.
Specifications
Specifications
| Produkttype | Kraftig visker |
| Længde (engelsk) | 1 fod 2'' |
| Længde (metrisk) | 33.5 cm |
| Bredde (engelsk) | 11,02 tommer |
| Bredde (metrisk) | 28.1 cm |
| Materiale | Syntetiske og cellulosefibre |
| Absorberingsevne | Høj |
| Basisvægt | 2.083 kg (4.592 lb.) |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Genanvendelig |
| Show More |