Få mere at vide
Kimberly-Clark™ WypAll™ X60 Klude, Centerfeed Roll
Beskrivelse
- Leveres i centerfremføringsrulle på 150 ark
- Klude kan skylles og genbruges
- HydroKnit™ teknologi giver høj absorbans, styrke og holdbarhed (våd eller tør)
- Modstår de fleste opløsningsmidler, reducerer rester, tillader hurtig rengøring og hjælper med at reducere omkostningerne.
- Ideel til let rengøring af klæbemiddel, olie, affald, påføring af smøremidler, fortyndere og opløsningsmidler, rengøring af glas, præcisionsrengøring af indviklede maskiner og dele, rengøring af hænder.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Let-duty visker |
| Længde (engelsk) | 6.692 in. |
| Længde (metrisk) | 18.6 cm |
| Bredde (engelsk) | 9,6'' |
| Bredde (metrisk) | 17 cm |
| Materiale | Syntetiske og cellulosefibre |
| Absorberingsevne | Høj |
| Basisvægt | 1.05 kg (2.315 lb.) |
| Farve | Blå |
| Dimensioner (L x B) | 42 x 24,5 cm |
| Vis mere |