Få mere at vide
Ansell ActivArmr™ 42-445 Nitrilbelagte varmebestandige handsker
Artikelnummer. p-8005931 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
9
10
Pakningsstørrelse:
1 par
12 par
Designet til intermitterende håndtering af genstande op til 400 °F (204 °C).
Artikelnummer. 12690892
Brand: Ansell 42445100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til intermitterende håndtering af genstande op til 400 °F (204 °C).
Ikke-vævet filtisolering og en varmebarriere i fuld længde designet til intermitterende håndtering af tørre genstande op til 400 F (°200 °C).
  • Ikke-vævet filtisolering og en varmebarriere i fuld længde designet til intermitterende håndtering af tørre genstande
  • Beskytter mod temperaturer op til 200 °C (400 °F)
  • Todelt konstruktion eliminerer ydre sømme for øget komfort, pasform og fingerfærdighed
  • Bonded nitril coating giver mekanisk beskyttelse mod snit og slid
  • Forbedrede grebsegenskaber ved håndtering af våde eller olierede overflader
  • Svedabsorberende ikke-vævet filtfor
  • Asbestfri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Accelerator gratis Yes
Applikationer Industrial
Belægningsmateriale Nitril
Farve Grå
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A2
Hånd Bestemt
Latex fri Yes
Materiale Nitrile
Produkttype Heat-resistant Gloves
Størrelse 10
Stil Gunn
Temperatur (engelsk) Max. 400 °F
Temperatur (metrisk) Maks 200 °C
Til brug med (applikation) Pressesprøjtestøbning, testning og svejsning
Handske manchet stil Handske
Liner materiale Ikke-vævet polyester
Serie 42-445
Vis mere Vis mindre
Ikke en erstatning for silikathandsker.