Få mere at vide
Ansell ActivArmr™ 42-445 Nitrilbelagte varmebestandige handsker
Artikelnummer. 15670904 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
9
10
Pakningsstørrelse:
1 par
12 par
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15670904 9 12 par
12690892 10 12 par
12445130 10 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Designet til intermitterende håndtering af genstande op til 400 °F (204 °C).
Artikelnummer. 15670904 Leverandør Ansell Leverandørnr. 42445090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2285.80 DKK
    1444.83 DKK / 12 par
    Spare 840.97 DKK
    36% Slukket
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Designet til intermitterende håndtering af genstande op til 400 °F (204 °C).
Ikke-vævet filtisolering og en varmebarriere i fuld længde designet til intermitterende håndtering af tørre genstande op til 400 F (°200 °C).
  • Ikke-vævet filtisolering og en varmebarriere i fuld længde designet til intermitterende håndtering af tørre genstande
  • Beskytter mod temperaturer op til 200 °C (400 °F)
  • Todelt konstruktion eliminerer ydre sømme for øget komfort, pasform og fingerfærdighed
  • Bonded nitril coating giver mekanisk beskyttelse mod snit og slid
  • Forbedrede grebsegenskaber ved håndtering af våde eller olierede overflader
  • Svedabsorberende ikke-vævet filtfor
  • Asbestfri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Accelerator gratis Ja
Applikationer Industri
Belægningsmateriale Nitril
Farve Grå
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A2
Hånd Bestemt
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Produkttype Varmebestandige handsker
Størrelse 9
Stil Gunn
Temperatur (engelsk) Max. 400 °F
Temperatur (metrisk) Maks 200 °C
Til brug med (applikation) Pressesprøjtestøbning, testning og svejsning
Handske manchet stil Handske
Liner materiale Ikke-vævet polyester
Serie 42-445
Vis mere Vis mindre
Ikke en erstatning for silikathandsker.