Få mere at vide
Ansell ActivArmr™ 42-445 Nitrilbelagte varmebestandige handsker
Artikelnummer. 12690892 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
9
10
Pakningsstørrelse:
1 par
12 par
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
12690892 10 12 par
12445130 10 1 par
15670904 9 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Designet til intermitterende håndtering af genstande op til 400 °F (204 °C).
Artikelnummer. 12690892 Leverandør Ansell Leverandørnr. 42445100
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Designet til intermitterende håndtering af genstande op til 400 °F (204 °C).
Ikke-vævet filtisolering og en varmebarriere i fuld længde designet til intermitterende håndtering af tørre genstande op til 400 F (°200 °C).
  • Ikke-vævet filtisolering og en varmebarriere i fuld længde designet til intermitterende håndtering af tørre genstande
  • Beskytter mod temperaturer op til 200 °C (400 °F)
  • Todelt konstruktion eliminerer ydre sømme for øget komfort, pasform og fingerfærdighed
  • Bonded nitril coating giver mekanisk beskyttelse mod snit og slid
  • Forbedrede grebsegenskaber ved håndtering af våde eller olierede overflader
  • Svedabsorberende ikke-vævet filtfor
  • Asbestfri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Accelerator gratis Ja
Applikationer Industri
Belægningsmateriale Nitril
Farve Grå
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A2
Hånd Bestemt
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Produkttype Varmebestandige handsker
Størrelse 10
Stil Gunn
Temperatur (engelsk) Max. 400 °F
Temperatur (metrisk) Maks 200 °C
Til brug med (applikation) Pressesprøjtestøbning, testning og svejsning
Handske manchet stil Handske
Liner materiale Ikke-vævet polyester
Serie 42-445
Vis mere Vis mindre
Ikke en erstatning for silikathandsker.