Få mere at vide
Kimberly-Clark™ WypAll™ Rengøringsklude
Artikelnummer. p-8397069
Farve:
Blå
Grøn
Dimensioner (L x B):
41,8 x 22,1 cm (16,5 x 8,7 tommer)
41,8 x 24,7 cm (16,5 x 9,7 tommer)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. 12579727
Brand: Kimberly-Clark™ 7441
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gentagsvisker med HydroKnit™ teknologi. WypAll™ Rengøringsklude modstår de fleste opløsningsmidler, reducerer rester og tillader hurtig rengøring, samtidig med at de hjælper med at reducere omkostningerne.
  • Leveres i 6 poser x 50 ark = 300 ark
  • Klude kan skylles og genbruges.
  • HydroKnit™ teknologi giver høj absorberingsevne, styrke og holdbarhed (våd eller tør).
  • Modstår de fleste opløsningsmidler, reducerer rester, tillader hurtig rengøring og hjælper med at reducere omkostningerne.
  • Ideel til hygiejnisk rengøring i toiletter, kliniske og patientområder, køkkener og fødevareforarbejdningsområder; hjælper med at reducere krydskontaminering ved at bruge farvekodning.
  • Indpakket i en stænktæt, vandafvisende polypose, for øjeblikkelig adgang til hygiejnisk beskyttede viskere i arbejdsområdet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Renseklud
Længde (engelsk) 15,75 tommer
Længde (metrisk) 25.1 cm
Bredde (engelsk) 9,7 tommer.
Bredde (metrisk) 23.1 cm
Materiale Polypropylen
Absorberingsevne Meget absorberende
Basisvægt 1.96 kg (4.32 lb.)
Farve Blå
Engangs Genanvendelig
Dimensioner (L x B) 41,8 x 24,7 cm (16,5 x 9,7 tommer)
Til brug med (applikation) Rengøringsformål
Emballagemængde 6 poser x 50 ark