Få mere at vide
Kimberly-Clark™ WypAll™ Rengøringsklude
Farve:
Blå
Grøn
Dimensioner (L x B):
41,8 x 22,1 cm (16,5 x 8,7 tommer)
41,8 x 24,7 cm (16,5 x 9,7 tommer)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Beskrivelse
- Leveres i 6 poser x 50 ark = 300 ark
- Klude kan skylles og genbruges.
- HydroKnit™ teknologi giver høj absorberingsevne, styrke og holdbarhed (våd eller tør).
- Modstår de fleste opløsningsmidler, reducerer rester, tillader hurtig rengøring og hjælper med at reducere omkostningerne.
- Ideel til hygiejnisk rengøring i toiletter, kliniske og patientområder, køkkener og fødevareforarbejdningsområder; hjælper med at reducere krydskontaminering ved at bruge farvekodning.
- Indpakket i en stænktæt, vandafvisende polypose, for øjeblikkelig adgang til hygiejnisk beskyttede viskere i arbejdsområdet.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Renseklud |
| Længde (engelsk) | 10,6 tommer |
| Længde (metrisk) | 25.1 cm |
| Bredde (engelsk) | 10,6 tommer |
| Bredde (metrisk) | 23.1 cm |
| Materiale | Polypropylen |
| Basisvægt | 1.96 kg (4.32 lb.) |
| Farve | Grøn |
| Engangs | Genanvendelig |
| Dimensioner (L x B) | 41,8 x 22,1 cm (16,5 x 8,7 tommer) |
| Vis mere |