Få mere at vide
WYE-132, MedChemExpress
Beskrivelse
WYE-132 (WYE-125132) is a highly potent, ATP-competitive, and specific mTOR kinase inhibitor (IC50: 0.19±0.07 nM
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | WYE-132 |
| CAS | 1144068-46-1 |
| Farve | Gray |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C27H33N7O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | WYE-125132 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 25 mg/mL (48.11 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(NC1=CC=C(C2=NC(N3CC4CCC(C3)O4)=C5C(N(N=C5)C6CCC7(CC6)OCCO7)=N2)C=C1)NC |
| Molekylvægt (g/mol) | 519.6 |
| Vis mere |