missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

WYC-209, MedChemExpress

Artikelnummer. 16497867
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16497867 5 mg -
16465856 100 mg 100mg
16465148 10 mg -
16441377 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16497867 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY124136

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress WYC-209, a synthetic retinoid, is a retinoic acid receptor (RAR) agonist. WYC-209 induces apoptosis primarily via the caspase 3 pathway (IC50=0.19 μM for inmalignant murine melanoma TRCs), and has long-term effects with little toxicity.

WYC-209, a synthetic retinoid, is a retinoic acid receptor (RAR) agonist. WYC-209 induces apoptosis primarily via the caspase 3 pathway (IC50=0.19 μM for inmalignant murine melanoma TRCs), and has long-term effects with little toxicity.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale WYC-209
Fysisk form Solid
CAS 2131803-90-0
Farve Light Yellow
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H20N2O3S
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration
Opløselighedsinformation DMSO : 83.33 mg/mL (226.16 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL O=C(C1=CN=C(C#CC2=CC=C3C(C(C)(C)CCS3=O)=C2)N=C1)OCC
Molekylvægt (g/mol) 368.45
Formel vægt 368.45
Procent renhed 99.64%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.