missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
WY-14643, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-((4-Chloro-6-((2,3-dimethylphenyl)amino)-2-pyrimidinyl)thio)-acetic acid |
| CAS | 50892-23-4 |
| Molekylær formel | C14H14ClN3O2S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | [[4-Chloro-6-[(2,3-dimethylphenyl)amino]-2-pyrimidinyl]thio]-acetic acid, NSC 310038, Pirinixic acid, Pirnixic acid, WY-14643 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14ClN3O2S/c1-8-4-3-5-10(9(8)2)16-12-6-11(15)17-14(18-12)21-7-13(19)20/h3-6H,7H2,1-2H3,(H,19,20)(H,16,17,18) |
| SMIL | Cc1cccc(Nc2cc(Cl)nc(SCC(=O)O)n2)c1C |
| IUPAC navn | 2-[4-chloro-6-(2,3-dimethylanilino)pyrimidin-2-yl]sulfanylacetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 323.8 |
| Formel vægt | 323.0495 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?