Få mere at vide
Tocris Bioscience™ WY 14643
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18762624
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18762624 10 mg
18752624 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18762624 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1312/10
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Selective PPARα agonist
Selective PPARα agonist (EC50 values are 0.63, 32 and > 100 μM at PPARα, PPARγ and PPARδ respectively). Negatively inhibits NF-κB transcriptional activity and decreases the inflammatory response in vitro and in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50892-23-4
Molekylær formel C14H14ClN3O2S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale WY 14643
Mængde 10 mg
Formel vægt 323.8
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 323.80