Få mere at vide
WT-161, MedChemExpress
Beskrivelse
WT-161 is a potent and selective HDAC6 inhibitor with an IC50 of 0.40 nM. WT-161 also inhibits metallo-β-lactamase domain-containing protein 2 (MBLAC2).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | WT-161 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1206731-57-8 |
| Farve | Off-White |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C27H30N4O3 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (218.08 mM) |
| SMIL | O=C(N/N=C/C1=CC=C(N(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)C=C1)CCCCCCC(NO)=O |
| Vis mere |