Få mere at vide
WST-3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | WST-3 |
| CAS | 515111-36-1 |
| Molekylær formel | C19 H10 I N6 O10 S2 . Na |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C19H11IN6O10S2.Na/c20-11-1-3-12(4-2-11)23-21-19(15-7-6-14(37(31,32)33)10-18(15)38(34,35)36)22-24(23)16-8-5-13(25(27)28)9-17(16)26(29)30;/h1-10H,(H-,31,32,33,34,35,36);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(c(c1)[N+](=O)[O-])n2nc(n[n+]2c3ccc(I)cc3)c4ccc(cc4S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC navn | sodium;4-[2-(2,4-dinitrophenyl)-3-(4-iodophenyl)tetrazol-3-ium-5-yl]benzene-1,3-disulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 696.34 |
| Formel vægt | 695.8842 |