Få mere at vide
Tocris Bioscience™ WS 12
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18045102
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18045102 10 mg
18045702 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18045102 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3040/10
TRPM8 agonist; cooling agent
Potent TRPM8 agonist that acts as a cooling agent (EC50 = 193 nM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68489-09-8
Molekylær formel C18H27NO2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale WS 12
Mængde 10 mg
Formel vægt 289.41
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 289.419