Få mere at vide
R&D Systems™ WS 12
Artikelnummer. 18045702
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18045702 50 mg
18045102 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18045702 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 3040/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6525.50 DKK
    5913.60 DKK / 50mg
    Spare 611.90 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. TRPM8 agonist; cooling agent
Potent TRPM8 agonist that acts as a cooling agent (EC50 = 193 nM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68489-09-8
Molekylær formel C18H27NO2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale WS 12
Mængde 50 mg
Produktlinje Tocris
Formel vægt 289.41
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 289.419