Få mere at vide
Cole Parmer™ Write-On Tape
Artikelnummer. p-7161078 Shop alle Cole-Parmer produkter
Farve:
Diverse
Hvid
Bredde (engelsk):
0,5 tommer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 6
Artikelnummer. 15719404
Brand: Cole Parmer™ 0653021
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bruges til at mærke/identificere laboratorieartikler/produkter.
  • Identificer dig med skrift og farve.
  • Holdbar tape er vandtæt og olie- og syrebestandig.
  • Kan bruges med blyant, pen eller permanent tusch.
  • Temperaturbestandig.
Tekniske data
Farve Hvid
nr. pr. pakke 6/Pk.
Mængde 6/Pk.
Temperaturområde (metrisk) -23 °C til +121 °C
Dimensioner (LxB) 14 yd. x 0,5 tommer.
Længde (engelsk) 14 yd.
Bredde (engelsk) 0,5 tommer