Få mere at vide
Cole Parmer™ Write-On Tape
Artikelnummer. 15719404 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Farve:
Diverse
Hvid
Bredde (engelsk):
0,5 tommer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Bredde (engelsk) Pakningsstørrelse
15719404 Hvid 0,5 tommer Pakke med 6
15366155 Diverse 0,5 tommer Pakke med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15719404 Leverandør Cole Parmer™ Leverandørnr. 0653021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    557.00 DKK
    134.06 DKK / Pakke med 6
    Spare 422.94 DKK
    75% Slukket
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Bruges til at mærke/identificere laboratorieartikler/produkter.
  • Identificer dig med skrift og farve.
  • Holdbar tape er vandtæt og olie- og syrebestandig.
  • Kan bruges med blyant, pen eller permanent tusch.
  • Temperaturbestandig.
Tekniske data
Farve Hvid
nr. pr. pakke 6/Pk.
Mængde 6/Pk.
Temperaturområde (metrisk) -23 °C til +121 °C
Dimensioner (L x B) 14 yards x 0,5 tommer
Længde (engelsk) 14 yd.
Bredde (engelsk) 0,5 tommer