Få mere at vide
Cole Parmer™ Write-On Tape
Artikelnummer. 15366155 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Farve:
Diverse
Hvid
Bredde (engelsk):
0,5 tommer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Bredde (engelsk) Pakningsstørrelse
15366155 Diverse 0,5 tommer Pakke med 24
15719404 Hvid 0,5 tommer Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15366155 Leverandør Cole Parmer™ Leverandørnr. 0653028
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Bruges til at mærke/identificere laboratorieartikler/produkter.
  • Identificer dig med skrift og farve.
  • Holdbar tape er vandtæt og olie- og syrebestandig.
  • Kan bruges med blyant, pen eller permanent tusch.
  • Temperaturbestandig.
Tekniske data
Farve Diverse
nr. pr. pakke 24/Pk.
Mængde 24/Pk.
Temperaturområde (metrisk) -23 °C til +121 °C
Dimensioner (L x B) 14 yards x 0,5 tommer
Længde (engelsk) 14 yd.
Bredde (engelsk) 0,5 tommer