Få mere at vide
Bel-Art™ Write-On™ Papiretikettape
Brug blyant, kuglepen eller opløsningsmiddeltusch til at skabe etiketter, der forbliver læselige under de mest krævende laboratorieforhold. Papiretikettape modstår fugt og de fleste opløsningsmidler og er gode til brug i lavtemperaturapplikationer.
Brand: Bel-Art™ F13490-0050
Beskrivelse
Brug blyant, kuglepen eller opløsningsmiddeltusch til at skabe etiketter, der forbliver læselige under de mest krævende laboratorieforhold. Papiretikettape modstår fugt og de fleste opløsningsmidler og er gode til brug i lavtemperaturapplikationer.
- Klæber til enhver ren overflade, inklusive PTFE-fluorpolymerharpiksbelagte materialer
- Skrælles af uden at efterlade en klistret rest
- Blyant, kuglepen eller solvent-blækmarkør forbliver læselige under de mest krævende laboratorieforhold
- Farvet papir med gummiharpiks klæbemiddel modstår fugt og de fleste opløsningsmidler
- Tåler en maksimal temperatur på °157 C (°315 F) i 30 minutter eller °80 C (°176 F) i 24 timer; kan bruges ned til -80 C (-°112 °F)
- Tåler en dampautoklaveringscyklus ved 121 °C (250 °F) og gammabestråling mellem 13,0 og 45,0 kGy
Tekniske data
Autoklaverbar | |
Hvid | |
Rulle | |
Enkeltsidet printbar | |
Ultrareflekterende bogstavlabel | |
Til brug i lavtemperaturapplikationer | |
54.6 m x 12.7 mm | |
54.8 m | |
12.7 mm | |
7.62 cm |
Gummi, Harpiks | |
Mat hvid | |
Paper (Papir) | |
Ink Jet | |
Ikke steril | |
6/Pk. | |
60 yd. | |
0,5 tommer | |
3 tommer |