Beskrivelse
Brug blyant, kuglepen eller opløsningsmiddeltusch til at skabe etiketter, der forbliver læselige under de mest krævende laboratorieforhold. Papiretikettape modstår fugt og de fleste opløsningsmidler og er gode til brug i lavtemperaturapplikationer.
- Klæber til enhver ren overflade, inklusive PTFE-fluorpolymerharpiksbelagte materialer
- Skrælles af uden at efterlade en klistret rest
- Blyant, kuglepen eller solvent-blækmarkør forbliver læselige under de mest krævende laboratorieforhold
- Farvet papir med gummiharpiks klæbemiddel modstår fugt og de fleste opløsningsmidler
- Tåler en maksimal temperatur på °157 C (°315 F) i 30 minutter eller °80 C (°176 F) i 24 timer; kan bruges ned til -80 C (-°112 °F)
- Tåler en dampautoklaveringscyklus ved 121 °C (250 °F) og gammabestråling mellem 13,0 og 45,0 kGy
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Klæbende type | Gummi, Harpiks |
| Belægning | None |
| Farve | Rød |
| Vise | Blank |
| Slutte | Mat |
| Format | Rulle |
| Materiale | Paper (Papir) |
| Printbare sider | Enkeltsidet printbar |
| Print teknologi | Ink Jet |
| Vis mere |