Få mere at vide
Bel-Art™ Write-On™ Papiretikettape
Brug blyant, kuglepen eller opløsningsmiddeltusch til at skabe etiketter, der forbliver læselige under de mest krævende laboratorieforhold. Papiretikettape modstår fugt og de fleste opløsningsmidler og er gode til brug i lavtemperaturapplikationer.
Brand:  Bel-Art™ F13483-0050
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 13474166
  • 754.00 DKK / Pakke med 6
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Brug blyant, kuglepen eller opløsningsmiddeltusch til at skabe etiketter, der forbliver læselige under de mest krævende laboratorieforhold. Papiretikettape modstår fugt og de fleste opløsningsmidler og er gode til brug i lavtemperaturapplikationer.
  • Klæber til enhver ren overflade, inklusive PTFE-fluorpolymerharpiksbelagte materialer
  • Skrælles af uden at efterlade en klistret rest
  • Blyant, kuglepen eller solvent-blækmarkør forbliver læselige under de mest krævende laboratorieforhold
  • Farvet papir med gummiharpiks klæbemiddel modstår fugt og de fleste opløsningsmidler
  • Tåler en maksimal temperatur på °157 C (°315 F) i 30 minutter eller °80 C (°176 F) i 24 timer; kan bruges ned til -80 C (-°112 °F)
  • Tåler en dampautoklaveringscyklus ved 121 °C (250 °F) og gammabestråling mellem 13,0 og 45,0 kGy
Tekniske data
Tekniske data
Autoklaverbar
Hvid
Rulle
Enkeltsidet printbar
Ultrareflekterende bogstavlabel
Til brug i lavtemperaturapplikationer
36.4 m x 12.7 mm
36.5 m
12.7 mm
7.62 cm
Gummi, Harpiks
Mat hvid
Paper (Papir)
Ink Jet
Ikke steril
6/Pk.
40 yd.
0,5 tommer
3 tommer
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Bel-Art™ Write-On™ Papiretikettape > 0,50 tommer. B x 40 yd. L; 3 tommer kerne; Hvid; 6/Pk.