Få mere at vide
Bel-Art™ Write-On™ Papiretikettape
Artikelnummer. 13435246
Skift visning
Farve:
Blå
Diverse
Grøn
Gul
Hvid
Orange
Rød
Dimensioner (L x B):
13,7 m x 19 mm
13,7 m x 25,4 mm
36,4 m x 1,9 cm
36,4 m x 12,7 mm
36,4 m x 19 mm
36,4 m x 25,4 mm
54,6 m x 12,7 mm
54,6 m x 19 mm
Diameter (engelsk):
1 tomme
3 tommer
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Dimensioner (L x B) Diameter (engelsk)
13435246 Hvid 36,4 m x 25,4 mm 3 tommer
13455236 Orange 36,4 m x 12,7 mm 3 tommer
13465236 Blå 36,4 m x 12,7 mm 3 tommer
13405246 Blå 36,4 m x 19 mm 3 tommer
13435236 Rød 36,4 m x 12,7 mm 3 tommer
13495236 Gul 36,4 m x 19 mm 3 tommer
13455226 Hvid 13,7 m x 19 mm 1 tomme
13475246 Blå 36,4 m x 25,4 mm 3 tommer
13415246 Grøn 36,4 m x 19 mm 3 tommer
13474166 Hvid 36,4 m x 12,7 mm 3 tommer
10045180 Hvid 54,6 m x 19 mm 3 tommer
13425246 Orange 36,4 m x 19 mm 3 tommer
13475236 Hvid 36,4 m x 19 mm 3 tommer
13405236 Hvid 13,7 m x 25,4 mm 1 tomme
13445246 Rød 36,4 m x 25,4 mm 3 tommer
13465246 Grøn 36,4 m x 25,4 mm 3 tommer
13485236 Rød 36,4 m x 19 mm 3 tommer
15196324 Diverse 36,4 m x 1,9 cm 3 tommer
13485246 Orange 36,4 m x 25,4 mm 3 tommer
13495246 Hvid 54,6 m x 12,7 mm 3 tommer
13434720 Gul 36,4 m x 12,7 mm 3 tommer
13455246 Gul 36,4 m x 25,4 mm 3 tommer
13445236 Grøn 36,4 m x 12,7 mm 3 tommer
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Artikelnummer. 13435246 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F134830100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1130.12 DKK
    431.41 DKK / Pakke med 3
    Spare 698.71 DKK
    61% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Brug blyant, kuglepen eller opløsningsmiddeltusch til at skabe etiketter, der forbliver læselige under de mest krævende laboratorieforhold. Papiretikettape modstår fugt og de fleste opløsningsmidler og er gode til brug i lavtemperaturapplikationer.
  • Klæber til enhver ren overflade, inklusive PTFE-fluorpolymerharpiksbelagte materialer
  • Skrælles af uden at efterlade en klistret rest
  • Blyant, kuglepen eller solvent-blækmarkør forbliver læselige under de mest krævende laboratorieforhold
  • Farvet papir med gummiharpiks klæbemiddel modstår fugt og de fleste opløsningsmidler
  • Tåler en maksimal temperatur på °157 C (°315 F) i 30 minutter eller °80 C (°176 F) i 24 timer; kan bruges ned til -80 C (-°112 °F)
  • Tåler en dampautoklaveringscyklus ved 121 °C (250 °F) og gammabestråling mellem 13,0 og 45,0 kGy
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Klæbende type Gummi, Harpiks
Belægning Ingen
Farve Hvid
Vise Blank
Slutte Mat
Format Rulle
Materiale Paper (Papir)
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Ink Jet
Produkttype Ultra Reflekterende Bogstavetiket
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Til brug i lavtemperaturapplikationer
Mængde 3/Pk.
Dimensioner (L x B) 36,4 m x 25,4 mm
Længde (engelsk) 40 yd.
Længde (metrisk) 36.5 m
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 25.4 mm
Diameter (engelsk) 3 tommer
Diameter (metrisk) 7.62 cm