Få mere at vide
Bel-Art™ Write-On™ Papiretikettape
Artikelnummer. 13434720 Shop alle SP Scienceware produkter
Farve:
Blå
Diverse
Grøn
Gul
Hvid
Orange
Rød
Dimensioner (LxB):
13,7 m x 19 mm
13,7 m x 25,4 mm
36,4 m x 1,9 cm
36,4 m x 12,7 mm
36,4 m x 19 mm
36,4 m x 25,4 mm
54,6 m x 12,7 mm
54,6 m x 19 mm
Diameter (engelsk):
1 tomme
3 tommer
Artikelnummer. 13434720
Brand: Bel-Art™ F134850050
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Brug blyant, kuglepen eller opløsningsmiddeltusch til at skabe etiketter, der forbliver læselige under de mest krævende laboratorieforhold. Papiretikettape modstår fugt og de fleste opløsningsmidler og er gode til brug i lavtemperaturapplikationer.
  • Klæber til enhver ren overflade, inklusive PTFE-fluorpolymerharpiksbelagte materialer
  • Skrælles af uden at efterlade en klistret rest
  • Blyant, kuglepen eller solvent-blækmarkør forbliver læselige under de mest krævende laboratorieforhold
  • Farvet papir med gummiharpiks klæbemiddel modstår fugt og de fleste opløsningsmidler
  • Tåler en maksimal temperatur på °157 C (°315 F) i 30 minutter eller °80 C (°176 F) i 24 timer; kan bruges ned til -80 C (-°112 °F)
  • Tåler en dampautoklaveringscyklus ved 121 °C (250 °F) og gammabestråling mellem 13,0 og 45,0 kGy
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Klæbende type Gummi, Harpiks
Belægning None
Farve Gul
Vise Blank
Slutte Mat
Format Rulle
Materiale Paper (Papir)
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Ink Jet
Produkttype Ultrareflekterende bogstavlabel
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Til brug i lavtemperaturapplikationer
Mængde 6/Pk.
Dimensioner (LxB) 36,4 m x 12,7 mm
Længde (engelsk) 40 yd.
Længde (metrisk) 36.5 m
Bredde (engelsk) 0,5 tommer
Bredde (metrisk) 12.7 mm
Diameter (engelsk) 3 tommer
Diameter (metrisk) 7.62 cm