Få mere at vide
Bel-Art™ Write-On™ Papiretikettape
Shop alle SP Scienceware produkter
Farve:
Blå
Diverse
Grøn
Gul
Hvid
Orange
Rød
Dimensioner (LxB):
13.7 m x 19 mm
13.7 m x 25.4 mm
36.4 m x 1.9 cm
36.4 m x 12.7 mm
36.4 m x 19 mm
36.4 m x 25.4 mm
36.4 m x 25.4mm
54.6 m x 12.7 mm
54.6 m x 19 mm
Diameter (engelsk):
1 tomme
3 tommer
Beskrivelse
Brug blyant, kuglepen eller opløsningsmiddeltusch til at skabe etiketter, der forbliver læselige under de mest krævende laboratorieforhold. Papiretikettape modstår fugt og de fleste opløsningsmidler og er gode til brug i lavtemperaturapplikationer.
- Klæber til enhver ren overflade, inklusive PTFE-fluorpolymerharpiksbelagte materialer
- Skrælles af uden at efterlade en klistret rest
- Blyant, kuglepen eller solvent-blækmarkør forbliver læselige under de mest krævende laboratorieforhold
- Farvet papir med gummiharpiks klæbemiddel modstår fugt og de fleste opløsningsmidler
- Tåler en maksimal temperatur på °157 C (°315 F) i 30 minutter eller °80 C (°176 F) i 24 timer; kan bruges ned til -80 C (-°112 °F)
- Tåler en dampautoklaveringscyklus ved 121 °C (250 °F) og gammabestråling mellem 13,0 og 45,0 kGy
Tekniske data
Tekniske data
Autoklaverbar | Autoklaverbar |
Klæbende type | Gummi, Harpiks |
Belægning | None |
Farve | Hvid |
Vise | Blank |
Slutte | Mat hvid |
Format | Rulle |
Materiale | Paper (Papir) |
Printbare sider | Enkeltsidet printbar |
Print teknologi | Ink Jet |
Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Bel-Art™ Write-On™ Papiretikettape >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion