Få mere at vide
Brady™ Write-On™ Tilpassede rørmærker på kort
Artikelnummer. p-8001736
Farve:
Blå
Brun
Grå
Grøn
Gul
Lilla
Okker
Rød
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 12797906
Brand: Brady™ 225354
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse praktiske Write-On™ Tilpassede rørmarkører giver dig mulighed for hurtigt at identificere dine rør.
  • Farverne er i overensstemmelse med BS1710.
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN VDE 0472 del 815, RoHS-kompatibel ved brug af EU-direktiv 2002/95/EC
Oversigt Skrive-på rørmarkører på kort
Klæbende type Permanent akryl, Permanent, Trykfølsom
Farve Sort
Slutte Glans
Format Kort
Materiale Polyester
Produkttype Rørmarkør
Til brug med (applikation) Rør- og ventilmærkning
Etiketter pr. ark 10
nr. pr. pakke 10 markører/kort
Mængde 10 Pk.
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +230 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +110 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0039 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.099 mm
Dimensioner (LxB) 75 x 75 mm
Dimensioner (L x B x H) 75 x 75 x 16 mm
Længde (engelsk) 2,95 tommer.
Længde (metrisk) 75 mm
Bredde (engelsk) 2,95 tommer.
Bredde (metrisk) 75 mm
Højde (engelsk) 0,63 tommer.
Højde (metrisk) 16 mm