Få mere at vide
Brady™ Write-On™ Tilpassede rørmærker på kort
Artikelnummer. 12797906 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Brun
Grå
Grøn
Gul
Lilla
Okker
Rød
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
12797906 Sort Pakke med 10
12767906 Blå Pakke med 10
12707916 Brun Pakke med 10
12777906 Grøn Pakke med 10
12717916 Grå Pakke med 10
12727916 Okker Pakke med 10
12787906 Rød Pakke med 10
12737916 Lilla Pakke med 10
12747916 Gul Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 12797906 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 225354
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.80 DKK
    65.17 DKK / Pakke med 10
    Spare 4.63 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Disse praktiske Write-On™ Tilpassede rørmarkører giver dig mulighed for hurtigt at identificere dine rør.
  • Farverne er i overensstemmelse med BS1710.
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN VDE 0472 del 815, RoHS-kompatibel ved brug af EU-direktiv 2002/95/EC
Oversigt Skrive-på rørmarkører på kort
Klæbende type Permanent akryl, Permanent, Trykfølsom
Farve Sort
Slutte Glans
Format Kort
Materiale Polyester
Produkttype Rørmarkør
Til brug med (applikation) Rør- og ventilmærkning
Etiketter pr. ark 10
nr. pr. pakke 10 markører/kort
Mængde 10 Pk.
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +230 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +110 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0039 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.099 mm
Dimensioner (L x B) 75 x 75 mm
Dimensioner (L x B x H) 75 x 75 x 16 mm
Længde (engelsk) 2,95 tommer.
Længde (metrisk) 75 mm
Bredde (engelsk) 2,95 tommer.
Bredde (metrisk) 75 mm
Højde (engelsk) 0,63 tommer.
Højde (metrisk) 16 mm