Få mere at vide
Fisherbrand™ Wrist Motion Shakers
Artikelnummer. 15534070 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Timer rækkevidde:
0 min. til 99:59 timer
Ingen timer
Hastighedsområde:
400 omdr./min.
50 til 450 rpm
Vise:
Ingen skærm
LED-skærm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Timer rækkevidde Hastighedsområde Vise Pakningsstørrelse
15534070 Ingen timer 400 omdr./min. Ingen skærm Hver
15544070 0 min. til 99:59 timer 50 til 450 rpm LED-skærm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15534070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13410.00 DKK
    12758.24 DKK / Pakke med 1
    Spare 651.76 DKK
    4% Slukket
På lager
Indeholder
To sidearmssamlinger med 4 positioner
Designet til at simulere frem- og tilbagegående bevægelse som et menneskelige håndled
  • Justerbar 0-15°blandingsvinkel
  • Justerbare sidearmsklemmer kan rumme op til 8 kolber (500 ml eller mindre)
  • Belastningskapacitet på op til 10 lb. med overbelastningsbeskyttelse
  • Inkluderer to sidearmssamlinger med 4 positioner
  • Kompatibel med kølerum (5-25°C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bæreevne (metrisk) 4.5 kg
Tilt vinkel 0 til 15°
Hastighedsområde 400 omdr./min.
Elektriske krav 230 V, Stiktype: EU, UK, CN
Temperaturområde (metrisk) 5 °C til 25 °C (kølerumskompatibel)
Holder 8 x 500 ml/mindre kolber
Bæreevne (engelsk) 10 lb.
Dimensioner (L x B x H) 390 x 320 x 300 mm
Oversigt Ingen skærm
Vise Ingen skærm
Inkluderer To sidearmssamlinger med 4 positioner
Antal stillinger 8
Timer rækkevidde Ingen timer