Få mere at vide
Micronova™ BoxWringer™ String Mop Wringer
Artikelnummer. 13188655 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Farve:
Sølv
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
13188655 Sølv Hver
1 options
Artikelnummer. 13188655 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. W9B
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-01-2027
En kasseformet snoremoppe-vrider i rustfrit stål, ergonomisk udformet af et enkelt stykke rustfrit stål, der nemt fastgøres til kanten af B-7-seriens spande på en række skovlsystemer.
De Micronova BoxWringer™ String Mop Wringer har et enkelt design, der efterlader mopper fugtige nok til effektivt at mætte overfladen, mens den vrider overskydende væske ud.
  • Letvægts og ergonomisk kasseformet snoremoppevrider
  • Fremstillet af et enkelt stykke rustfrit stål uden bevægelige dele
  • Elektropoleret rustfrit stål for holdbarhed og lang levetid
  • Designet til brug med en række snoremopper
  • Til brug med B-7-seriens skovle på en række skovlsystemer
  • God kemisk resistens
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Produkttype Wringer
Materiale Rustfrit stål (304), elektropoleret
Autoklaverbar Autoklaverbar
Plejevejledning Opbevares ved omgivelsestemperatur. Skyl for at fjerne desinfektionsmiddel før autoklavering eller opbevaring
Farve Sølv
Dimensioner 26,7 x 24,1 x 10,78 cm (10,5 x 9,5 x 4,25 tommer)
Til brug med (applikation) Rengøring af vægge, gulve og lofter
Højde (engelsk) 4,25 tommer
Højde (metrisk) 10.78 cm
Længde (engelsk) 10,5 tommer
Længde (metrisk) 26.7 cm
Bredde (engelsk) 9,5 tommer
Bredde (metrisk) 24.1 cm