Få mere at vide
Micronova™ SlimLine™ Cleanroom Cart System - Wringer
Artikelnummer. 12945971 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Materiale:
Rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale unitSize
12945971 Rustfrit stål Hver
1 options
Artikelnummer. 12945971 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. C3A03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Et holdbart vognsystem med dobbelt eller tre skovle med en elektropoleret, rustfri stålramme, valgfri vridestang og tre grip-it-holdere til nem opbevaring og udskiftning af håndtag og moppehoveder. Systems leveres som standard med farvekodet, 22,7 liter (6 gal.) polypropylen spande.
  • Modulær, elektropoleret vogn i rustfrit stål fås i to- eller tre-spande konfigurationer
  • Når det bruges med tre spande, sikrer systemet korrekte desinficerings-, skylle- og tømningsstadier i steril og farmaceutisk behandling
  • Tre grip-it holdere på bagsiden af vognen giver mulighed for let udskiftning og opbevaring af håndtag og ekstra moppehoveder
  • Spandforing (sælges separat) skaber en uigennemtrængelig barriere mellem desinfektionsmiddel og beholder for at sikre integriteten af desinfektionsmiddelblandingen
  • Valgfri vride- og trådkurv og reservespande fås separat
Tekniske data
Produkttype Tryk Wringer Bar ned
Materiale Rustfrit stål
Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med (applikation) Rengøring af vægge, gulve og lofter
Til brug med (udstyr) SlimLine vogn - 2 og 3 skovlsystem
Højde (engelsk) 7,5 tommer
Højde (metrisk) 19.1 cm
Længde (engelsk) 11''
Længde (metrisk) 28 cm
Bredde (engelsk) 20 tommer
Bredde (metrisk) 50.8 cm