Få mere at vide
Wright Stain, ren, certificeret, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10637761 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10637761 25 g Glasflaske 25g
10537182 10 g Glasflaske 10g
10219393 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10637761 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 422640250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 68988-92-1 | C36H27Br4N3O5S+2 | 933.304 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68988-92-1
Molekylær formel C36H27Br4N3O5S+2
Molekylvægt (g/mol) 933.304
MDL nummer MFCD00082143
InChI nøgle AXIKDPDWFVPGOD-UHFFFAOYSA-O
PubChem CID 25113599
IUPAC navn [7-(dimethylamino)phenothiazin-3-yliden]-dimethylazanium;2-(2,4,5,7-tetrabrom-3,6-dihydroxyxanthen-10-ium-9-yl)benzoesyre
SMIL CN(C)C1=CC2=C(C=C1)N=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3S2.C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=C(C3=[O+]C4=C(C(=C(C=C24)Br)O)Br)Br)O)Br)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Wright Stain
Navn note Pure
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble.
Infrarødt spektrum Authentic
Grad Ren
Emballage Glasflaske
UV-spektrometri Complies
Farve Grøn
Mængde 25 g
Fysisk form Krystallinsk pulver