Få mere at vide
Wrights plet, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439016
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11439016 100 g 100g
11429016 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11439016 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17903.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 68988-92-1 | C36H27Br4N3O5S+2 | 933.304 g/mol
Nyttig plet til blod og til knoglemarvsfilm
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68988-92-1
Molekylær formel C36H27Br4N3O5S+2
Molekylvægt (g/mol) 933.304
MDL nummer MFCD00082143
InChI nøgle AXIKDPDWFVPGOD-UHFFFAOYSA-O
PubChem CID 25113599
IUPAC navn [7-(dimethylamino)phenothiazin-3-yliden]-dimethylazanium;2-(2,4,5,7-tetrabrom-3,6-dihydroxyxanthen-10-ium-9-yl)benzoesyre
SMIL CN(C)C1=CC2=C(C=C1)N=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3S2.C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=C(C3=[O+]C4=C(C(=C(C=C24)Br)O)Br)Br)O)Br)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Wright's Stain
Mængde 100 g