Få mere at vide
Nøgle, universal, velegnet til Acros trommer, , Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17790689 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Acros-trommer
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
17790689 Acros-trommer
1 options
Artikelnummer. 17790689 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 473470010
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
Farve Sølv
Til brug med (applikation) Åbn forseglede hætter og tromleforseglinger
Til brug med (udstyr) Acros-trommer
Materiale Blødt stål
Dimensioner 256 x 100 x 45 mm
Længde (metrisk) 256 mm
Bredde (metrisk) 100 mm
Højde (metrisk) 45 mm
Vægt (metrisk) 1 Kg