Få mere at vide
Sonics & Materials Skruenøgle sæt
Til brug med (udstyr):
VCX750, VC505 og VCX500
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
- Open End Wrench har en 7/16 in. og en 9/16 in. ende
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Skruenøgle sæt |
| Til brug med (applikation) | Fastgørelse eller fjernelse af sonder og Microtips |
| Til brug med (udstyr) | VCX750, VC505 og VCX500 |
| Inkluderer | (2) stiftnøgle, (1) åben endenøgle |