Description
- Fremstillet med højpræcisionsautomatiserede processer for at sikre ensartet kvalitet og nøjagtige tolerancer.
- Holdbart polystyrenhåndtag giver styrke og pålidelighed under brug.
- Hver vatpind er lot-kodet for nem sporbarhed og kvalitetssikring.
- Ideel til miljøprøvetagning i kontrollerede omgivelser.
- Velegnet til rengøring med opløsningsmidler som IPA eller acetone.
- Effektiv til at opsamle fine pulvere og udføre overfladeprøvetagning.
Specifications
Specifications
| Længde (engelsk) | 5,984 tommer |
| Produkttype | Renrumsprøve |
| Længde (metrisk) | 152 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Klæbende type | Vandbaseret |
| Håndtag Materiale | Polystyren |
| Tip stil | Rund |
| Tip materiale | Bomuld |