Få mere at vide
Microspec™ Wrappastack™ Ærmer
Artikelnummer. 15702145
Skift visning
Diameter (metrisk):
55 mm
90 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) unitSize
15702145 55 mm Pakke med 200
15772135 90 mm Pakke med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15702145 Leverandør Microspec™ Leverandørnr. K5
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til opbevaring af tilberedte petriskåle.
  • Indpak hælde tallerkener professionelt til opbevaring i køleskab eller inkubation
  • Tillader hældte tallerkener at varme krympet til ærmer til opbevaring i køleskab
  • Holder tallerkenerne pænt stablet og stabilt
  • Reducerer fugttab
  • Afrivningsliste til nem fjernelse af plader, når det er nødvendigt
Tekniske data
Materiale Polypropylen
Type Ærme
Højde (metrisk) 180 mm
Diameter (metrisk) 55 mm