Få mere at vide
Biochrom WPA Biowave 3+ CT
Artikelnummer. p-7235821
Inkluderer:
Specifikationer, Bluetooth, Printer
Spektrofotometer, Bluetooth-forbindelse
Spektrofotometer, indbygget seriel printer
Spektrofotometre
Interface:
TS-skærm (farve), Bluetooth
Touch Screen Display (farve), USB Port, PC via PVC-software
Touch Screen Display (farve), USB Port, PC via PVC-software, Bluetooth-forbindelse
Printer inkluderet:
Ja
Nej
Artikelnummer. 17101221
Brand: Biochrom 80300757
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
WPA Biowave 3+ CT tilbyder alle mulighederne for et UV/Vis-spektrofotometer i forskningskvalitet. Forvent usædvanlig høj opløsning med 3 nm båndbredden. Den 5 tommer farveberøringsskærm giver brugerne mulighed for at skelne flere prøver efter farve på grafoverlejringer og fokusere på interesseområder.
  • UV/Vis spektrofotometer med en båndbredde på 3 nm
  • 5 tommer farveberøringsskærm med zoom- og sporfunktioner gør det nemt at skelne flere prøver efter farve på grafoverlejringer
  • Funktioner a USB port til dataindsamling
  • Forprogrammerede biovidenskabelige metoder, herunder nukleinsyrekvantificering (DNA, RNA og oligonukleotider), proteinassays og cellekulturtæthed (OD600 ) målinger.
  • Fyldt med en menu af almindeligt tilgængelige fluorescerende farvestoffer til specifikt at målrette mod nukleinsyrer og proteiner
  • Nukleinsyre scanner for renhedskontrol
  • Mulighed for lav volumen til brug med mikrovolumen kuvetter
  • Vælg at inkludere en indbygget seriel printer, Bluetooth-forbindelse eller begge dele
  • Let og stabelbar til opbevaring
  • Spektrofotometer har 2 års garanti og Xenon flashlampen har 3 års garanti
  • IQ/OQ tilgængelig på forespørgsel
Tekniske data
Bjælkecenterhøjde 15 mm
Dybde (engelsk) 15,3 tommer
Dybde (metrisk) 390 mm
Detektor type Twin CMOS Array
Vise Berøringsskærm i farver
Sprog Engelsk, fransk, tysk, spansk, italiensk, kinesisk, japansk
Lyskilde Xenon-blitz
Produktlinje WPA Biowave 3+ CT
Spektral båndbredde 3 nm
Type UV-Vis-spektrofotometer
Spænding 120/240 V
Bølgelængdeområde 190 til 1100 nm
Til brug med (applikation) UV/Vis spektrofotometri
Til brug med (udstyr) UV-kuvetter med lav volumen
Højde (engelsk) 3,9 tommer.
Højde (metrisk) 100 mm
Inkluderer Spektrofotometre
Interface Touch Screen Display (farve), USB Port, PC via PVC-software, Bluetooth-forbindelse
Netværk Flad rist
Støj ±0,005 top til top± 0,002 RMS
Fotometrisk linearitet ±1,3 % eller± 0,008 A (den der er størst ved 546 nm)
Fotometrisk rækkevidde -0,3 til 2,5 A, 0,3 til 199 %T
Fotometrisk gentagelighed ±0,002 A til 0,5 A (ved 546 nm)
Printer inkluderet Nej
Form Rund
Stray Light <0.5 %T 340 nm
Bølgelængde nøjagtighed ±2 nm
Bølgelængde gentagelighed ±1 nm
Vægt (engelsk) 6.6 lb.
Vægt (metrisk) 3 kg
Bredde (engelsk) 10 tommer
Bredde (metrisk) 260 mm