Få mere at vide
3M™ WP96 Series Ansigtsskærm, Polycarbonat, Klar, 10 stk./etui
Artikelnummer. 15739067 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Størrelse: 230 x 370 mm
Artikelnummer.
15739067 Størrelse: 230 x 370 mm
1 options
Artikelnummer. 15739067 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100016704
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1175.00 DKK
    821.17 DKK / Pakke med 10
    Spare 353.83 DKK
    30% Slukket
Forventet forsendelse: 11-01-2027
3M™ WP96 Series Faceshield er vores høje slagfaste, klare polycarbonat ansigtsskærm designet til at passe 3M™ Hårde hatte. Det kan bruges med H8 Headgear let udskiftning af ansigtsskærm.
  • Giver beskyttelse mod højhastighedspartikler (120m/s)
  • Klar polycarbonat ansigtsskærm
  • Høj slagfasthed
  • Kan bruges med H8 Headgear let udskiftning af ansigtsskærm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Ansigtsskærm
Størrelse 230 x 370 mm
Materiale Polycarbonat