Få mere at vide
WP1066, MedChemExpress
Artikelnummer. 16452547
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
16452547 50 mg
1 options
Artikelnummer. 16452547 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15312
MedChemExpress WP1066 is an inhibitor of JAK2 and STAT3, and also shows effect on STAT5 and ERK1/2, without affecting JAK1 and JAK3.
WP1066 is an inhibitor of JAK2 and STAT3, and also shows effect on STAT5 and ERK1/2, without affecting JAK1 and JAK3.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale WP1066
CAS 857064-38-1
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H14BrN3O
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 44 mg/mL (123.52 mM) ∣Ethanol : 16.67 mg/mL (46.80 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(N[C@H](C1=CC=CC=C1)C)/C(C#N)=C/C2=NC(Br)=CC=C2
Molekylvægt (g/mol) 356.22
Formel vægt 356.22
Procent renhed 98.93%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease