Få mere at vide
WP 155, TRC
Artikelnummer. 30137895
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137895 1 g
30003833 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30137895 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCW4995501G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1031-47-6
Molekylær formel C12 H19 N6 O P
Molekylvægt (g/mol) 294.29
Synonym P-(5-Amino-3-phenyl-1H-1,2,4-triazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethylphosphonic diamide, 5-Amino-1-[bis(dimethylamino)phosphinyl]-3-phenyl-1,2,4-triazole, 5-Amino-1-bis(dimethylamido)phosphoryl-3-phenyl-1,2,4-triazole, 5-Amino-3-phenyl-1,2,4-triazol-1-yl-N,N,N',N'-tetramethylphosphodiamide, NSC 232670, Triamiphos, WP 155, Wepsyn, Wepsyn 155
IUPAC navn 2-[bis(dimethylamino)fosforyl]-5-phenyl-1,2,4-triazol-3-amin
SMIL CN(C)P(=O)(N(C)C)n1nc(nc1N)c2ccccc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triamiphos
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C12H19N6OP/c1-16(2)20(19,17(3)4)18-12(13)14-11(15-18)10-8-6-5-7-9-10/h5-9H,1-4H3,(H2,13,14,15)
Formel vægt 294.1358
Procent renhed >95%